missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norme secondaire pharmaceutique de chlorhydrate de cétirizine, MilliporeSigma™ Supelco™

Numéro de catalogue. 111015655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111015655 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111015655 Fournisseur Merck Emd Millipore Code fournisseur PHR16561G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les normes secondaires pharmaceutiques pour l’application en contrôle de la qualité offrent aux laboratoires et fabricants pharmaceutiques une alternative pratique et rentable à la préparation de normes de travail internes. Le chlorhydrate de cétirizine, un antihistaminique de deuxième génération, est l’un des métabolites carboxylés de l’hydroxyzine qui peut généralement se lier au récepteur H1 de l’histamine. Il est efficace contre des maladies telles que l’urticaire, l’angioœdème, les allergies et le rhume des foins. Industries mises en vedette : Pharmaceutique (petite molécule)

Spécifications

CAS 83881-52-1
Remarques sur le degré de pureté Ces normes secondaires offrent une multi-traçabilité vers les USP normes primaires , EP et BP, lorsqu’elles sont disponibles.
Formule linéaire C21H25 ClN2O3 · 2 HCl
Numéro MDL MFCD00941428
Synonyme Cetirizine dihydrochloride; [2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]acetic acid dihydrochloride
Catégorie Matériel de référence certifié
Quantité 1 g
Poids de formule 461.81
Niveau Matériel de référence certifié