missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sulfate de césium, 99+%, pur
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Point d’ébullition | 1900.0 °C |
| Nom ou substance chimique | Cesium sulfate |
| Point de fusion | 1005.0 °C |
| Nom Remarque | 99+% |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre fine cristalline |
| Quantité | 100 g |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99% min |
| Densité | 4.24 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | GHS Signal Word: Warning |
| Hazard Statement | GHS H Statement Harmful if swallowed. Suspected of damaging fertility. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure if swallowed. |
| Precautionary Statement | GHS P Statement IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Wash face,hands and any exposed skin thoroughly after handling. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. Obtain special instructions before us |
| EINECSNumber | 233-662-6 |
| RTECSNumber | FL0800000 |
| TSCA | TSCA |
RUO – Usage réservé à la recherche