missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure de césium, 99+%, pur
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Convient au développement de matériaux pour batteries.
Spécifications
Spécifications
| Point d’ébullition | 1290.0 °C |
| Nom ou substance chimique | Cesium chloride |
| Nom Remarque | Pure |
| Point de fusion | 646,0 °C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Cristaux |
| Quantité | 100 g |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99% min. (Argentométrie) |
| Densité | 3.983g/mL |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | GHS Signal Word: Warning |
| Hazard Statement | GHS H Statement Suspected of damaging fertility or the unborn child. |
| Precautionary Statement | GHS P Statement Obtain special instructions before use. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. |
| EINECSNumber | 231-600-2 |
RUO – Usage réservé à la recherche