missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cérium(III) 2-éthylhexanoate, 49% dans l’acide 2-éthylhexanoïque, Ce 12%

Numéro de catalogue. AA40451A3
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA40451A3 2 kg
AA4045122 100 g
AA4045136 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AA40451A3 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 040451A3

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 56797-01-4 | C24H45CeO6 | 569,73 g/mol

Utilisé comme catalyseur, séchoir à peinture, additif plastique. Comme précurseur dans la préparation de nanoparticules inorganiques dans les microémulsions huile-en-eau. La solution précurseur à base de toluène a été composée en mélangeant le gadolinium (III) 2-éthylhexanoate et le cérium (III) 2-éthylhexanoate pour obtenir la bonne stœchiométrie. Pour le précurseur de céria/zircone, le cérium(III) 2-éthylhexanoate et le zirconium(IV) 2-éthylhexanoate ont été mélangés pour obtenir un ratio molaire métallique Ce/Zr de 1:1 et dilués avec du xylène jusqu’à un métal total. Des films minces de CeO 2 ont été préparés par une méthode photochimique en utilisant de minces films amorphes de cérium(III) 2-éthylhexanoate comme précurseur.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 56797-01-4
Formule moléculaire C24H45CeO6
Poids moléculaire (g/mol) 569.73
Numéro MDL MFCD00014004
Clé InChI GGVUYAXGAOIFIC-UHFFFAOYNA-K
Synonyme cerium iii 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, cerium salt, cerium tris 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, cerium salt 1:?, hexanoic acid, 2-ethyl-, cerium 3+ salt 3:1, hexanoic acid, 2-ethyl-, cerium 3+ salt, cerium 2-ethylhexanoate, cerous 2-ethylhexanoate, 2-ethylhexanoic acid, cerium salt, cerium hex-cem
PubChem CID 62122
Nom de l’IUPAC cérium(3+); 2-éthylhexanoate
SOURIRES [Ce+3].CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Cerium(III) 2-ethylhexanoate
Densité 1.08 g/mL
Point d’éclair >110 °C (230 °F)
Quantité 2 kg
Renseignements sur la solubilité Insoluble dans l’eau.
Poids de formule 569.74
Concentration ou composition (par analyte ou composants) 49% in 2-ethylhexanoic acid, Ce 12%
Forme physique Liquide visqueux
Hazard Category H361d
Hazard Statement GHS H Statement
H361
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Precautionary Statement P201-P202-P281-P308+P313-P501c
EINECSNumber 260-386-3
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante; Conserver sous argon

RUO – Usage réservé à la recherche