missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solution de zopiclone™ CERILLIANT, 1,0 mg/mL en acétonitrule, vendue par MilliporeSigma™ Supelco™

Numéro de catalogue. 01002187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
01002187 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 01002187 Fournisseur Merck Emd Millipore Code fournisseur Z0031ML

Matériel de référence certifié

Une norme de solution certifiée adaptée aux applications LC/MS ou GC/MS pour la toxicologie clinique, l’analyse médico-légale, la recherche pharmaceutique ou les tests urinaires de drogues. La zopiclone est un hypnotique non benzodiazépine vendu sous les noms Imovane™ commerciaux et ZImovane™ prescrit pour le traitement de l’insomnie.

Spécifications

Emballage Ampoule
CAS 75-05-8
Point d’éclair 2°C (35.6°F) - closed cup
Concentration 1.0 mg/mL in acetonitrile
Formule linéaire C17H17ClN6O3
Numéro UN UN 1648 3 / PGII
Quantité 1 mL
Poids de formule 388.81

CERILLIANT est une marque déposée de Cerilliant Corporation