missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solution de trenbolone™ CERILLIANT, 1,0 mg/mL en acétonitrule, vendue par MilliporeSigma™ Supelco™

Numéro de catalogue. 01002054
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
01002054 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 01002054 Fournisseur Merck Emd Millipore Code fournisseur T0431ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Matériel de référence certifié

La trenbolone est un stéroïde vétérinaire utilisé pour stimuler la croissance musculaire chez le bétail et a été utilisée illicitement par les athlètes comme drogue améliorant la performance. Cette Snap-N-Spike™ solution de référence convient à une utilisation dans les applications LC/MS ou GC/MS dans les tests sportifs, la toxicologie clinique ou les tests de drogues urinaires.

Spécifications

CAS 75-05-8, 10161-33-8
Formule linéaire C18H22O2
Numéro UN UN 1648 3 / PGII
Concentration 1,0 mg/ml d’acétonitrile
Poids de formule 270.37
Emballage Ampoule
Quantité 1 mL
Point d’éclair 2 °C (35,6 °F) - bonnet fermé

CERILLIANT est une marque déposée de Cerilliant Corporation