missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CERILLIANT™ O-Fluorofentanyl Hydrochloride Solution, 100 μg/mL en méthanol (en base libre), vendue par MilliporeSigma™ Supelco™
Description
l’o-Fluorofentanyl, aussi connu sous le nom de 2-Fluorofentanyl, est un analgésique opioïde qui est un analogue du fentanyl vendu comme drogue de synthèse sur le marché des drogues illicites depuis 2016. Une solution certifiée Snap-N-Spike™ adaptée à l’utilisation comme matière de départ dans des calibrateurs et des contrôles pour les méthodes de test de l’o-fluorofentanyl LC/MS ou GC/MS en toxicologie clinique, tests de drogues urinaires ou applications d’analyse médico-légale.
Spécifications
Spécifications
| Packaging | Ampoule |
| CAS | 67-56-1 |
| Concentration | 100 μg/mL in methanol (as free base) |
| Linear Formula | C22H27FN2O · HCl |
| UN Number | UN 1230 - class 3 - PG 2 - Methanol, solution |
| Quantity | 0.5 mL |
| Formula Weight | 390.92 |
CERILLIANT est une marque déposée de Cerilliant Corporation