missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CERILLIANT™ Acide arachidonique, 1,0 mg/mL en éthanol, vendu par MilliporeSigma™ Supelco™
Description
Un Spiking Solution™ certifié adapté à l’utilisation dans des applications de tests d’acides gras basés sur la spectrométrie de masse, telles que l’évaluation du risque de maladies cardiovasculaires et de la déefficiency des acides gras, ainsi que la détection et la quantification de l’acide arachidonique dans les nutraceutiques et les suppléments alimentaires. L’acide arachidonique (cis-5,8,11,14), parfois appelé AA ou ARA, est un acide gras oméga-6 polyinsaturé. Des études suggèrent que l’ARA ainsi que d’autres acides gras peuvent servir de biomarqueurs pour les maladies cardiovasculaires, ainsi que pour les troubles nutritionnels et métaboliques.
Spécifications
Spécifications
| CAS | 64-17-5, 506-32-1 |
| Point d’ébullition | 169 to 171°C/0.15 mmHg (lit.) |
| Point de fusion | -49°C (lit.) |
| Formule linéaire | CH3(CH2)4(CH=CHCH2)4CH2CH2CO2H |
| Numéro MDL | MFCD00004417 |
| Numéro UN | UN 1170 - class 3 - PG 2 - Ethanol |
| Concentration | 1.0 mg/mL in ethanol |
| Densité | 0.922 g/mL at 25°C (lit.) |
| Synonyme | cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, Eicosa-5Z,8Z,11Z,14Z-tetraenoic acid, Immunocytophyte |
| Poids de formule | 304.47 |
| Afficher plus de résultats |
CERILLIANT est une marque déposée de Cerilliant Corporation