missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ceric Ammonium Sulfate, 0.15 N, Ricca Chemical
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 20 L |
| Formule moléculaire | CeH20N4O18S4 |
| Synonyme | Ceric ammonium sulfate |
| Clé InChI | VCNAMBGKEDPVGQ-UHFFFAOYSA-J |
| SOURIRES | N.N.N.N.O.O.[Ce+4].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O |
| Nom de l’IUPAC | λ⁴-cerium(4+) tetraamine dihydrate tetrahydrogen sulfate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 632.53 |
| PubChem CID | 16211593 |
| Odeur | Odorless |
| Emballage | Cubitainer |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | General |