missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ CellVue™ Trousse d’étiquetage des cellules bordeaux
Description
- Les Mini CellVue™ Kits sont fournis avec un flacon de colorant (1 mM d’éthanol) et un flacon de véhicule d’étiquetage (diluent C)
- CellVue™ Le bordeaux est excité de façon optimale à 647 nm et a une émission maximale de 667 nm
- Il peut être détecté également dans des ensembles de filtres conçus pour APC, Alexa Fluor™ 700 et APC-eFluor™ 780 ou des – fluorochromes similaires utilisant des anticorps conjugués à ces fluorochromes en combinaison avec CellVue™ Maroon
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 1 kit |
| Type de réactif | Composés de suivi cellulaire, réactifs de marquage cellulaire |
| Type d’étiquette | eFluor |
| Type de produit | Marquage des cellules |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.