missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Triacétate de cellulose

Numéro de catalogue. AC177825000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Emballage:
Bouteille en plastique
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC177825000 500 g Bouteille en plastique
AC177822500 250 g Bouteille en plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC177825000 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 177825000

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 9012-09-3 | (C24H32O16)n

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 9012-09-3
Formule moléculaire (C24H32O16)n
Numéro MDL MFCD00132680

Spécifications

Couleur Du blanc au jaune
Nom ou substance chimique Cellulose triacetate
Forme physique Pellets ou tiges
Quantité 500 g
Spectre infrarouge Authentique
Emballage Bouteille en plastique
Indice de Merck 10, 1926
Renseignements sur la solubilité Solubilité dans l’eau : ... Autres solubilités : soluble dans le chloroforme, le dichlorure de méthylène et le tétrachloroéthane
SOURIRES CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](COC(C)=O)OC(-*)[C@H](OC(C)=O)[C@H]2OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1O-*

RUO – Usage réservé à la recherche