missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Acétate de cellulose, moyenne par mois. 100,000

Numéro de catalogue. AC177785000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
Emballage:
Bouteille en plastique
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC177785000 500 g Bouteille en plastique
AC177780250 25 g Bouteille en plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC177785000 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 177785000
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 9004-35-7 | (C6H7O5)nC2H3O

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 9004-35-7
Formule moléculaire (C6H7O5)nC2H3O
Numéro MDL MFCD00081496

Spécifications

Couleur Blanc
Nom ou substance chimique Cellulose acetate
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Spectre infrarouge Authentique
Perte à la dessication 5% max.
Emballage Bouteille en plastique
Indice de Merck 14, 1966
Poids de formule 100 000 (Moyenne)

RUO – Usage réservé à la recherche