missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CellTrace™ Trousse de prolifération des cellules violettes, pour la cytométrie en flux

Numéro de catalogue. 361046006
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
180 essais
20 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
361046006 180 essais
501121516 20 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 361046006 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C34557

CellTrace™ Trousse de prolifération des cellules violettes, pour la cytométrie en flux

CellTrace™ Le kit de prolifération des cellules violettes est utilisé pour le marquage in vitro et in vivo des cellules afin de tracer plusieurs générations grâce à la dilution de colorants par cytométrie en flux.

  • Une coloration brillante à un seul pic de performance—supérieure permet de visualiser plusieurs générations
  • Stabilité—du signal à long terme bien conservée dans les cellules pendant plusieurs jours après la coloration
  • Multiples couleurs polyvalentes—disponibles pour se combiner facilement avec des anticorps ou des marqueurs de fonction cellulaire, comme la GFP
  • Protocole de coloration simple et robuste Consultez un

    guide de sélection pour tous CellTrace™ les kits de prolifération cellulaire pour la cytométrie en flux.

    Coloration
    fluorescente supérieure L’analyse réussie de la prolifération par dilution du colorant (voir figure ci-dessous) nécessite un colorant extrêmement brillant pour distinguer les cellules marquées fluorescentement de l’autofluorescence après plusieurs divisions cellulaires. La coloration fluorescente intense fournie par CellTrace™ le colorant violet permet de visualiser dix générations ou plus de cellules en prolifération avant que le signal ne soit submergé par l’autofluorescence cellulaire intrinsèque. Une coloration constante et homogène entraîne très peu de variation de fluorescence entre les cellules d’une population, ce qui permet d’observer des générations distinctes sans nécessiter de logiciels de modélisation complexes.

    Rétention
    du signal à long terme Contrairement aux colorations qui marquent la membrane lipidique des cellules, CellTrace™ la coloration violette traverse facilement la membrane plasmique et se lie covalentement à l’intérieur des cellules où le colorant fluorescent stable et bien conservé fournit un signal cohérent, même après plusieurs jours en culture cellulaire. CellTrace™ Le colorant violet se lie covalemment à toutes les amines libres à la surface et à l’intérieur des cellules et montre peu de cytotoxicité, avec un effet minimal observé sur la capacité proliférative ou la biologie des cellules.

    Multiplexage facile avec d’autres fluorophores
    L’excitation violette et l’émission étroite de CellTrace™ colorant violet la rendent idéale pour le multiplexage en raison du chevauchement spectral limité avec d’autres colorants courants (Alexa Fluor™ 488, FITC et RPE) et les protéines fluorescentes (protéine fluorescente verte (GFP) et mCherry) (voir Fluorescence Spectra pour CellTrace™ la coloration violette ci-dessous).

    Protocole
    de coloration simple et robuste Le CellTrace™ kit de prolifération des cellules violettes contient des fioles monofonctions pratiques de colorant sec permettant des expériences à petite échelle sans préparer des quantités excessives de colorant. Une solution de stock est préparée en dissolvant le contenu d’un flacon dans du DMSO anhydre avant utilisation. Pour colorer 1 mL de cellules dans un milieu sans protéines, on utilise généralement 1 μL de cette solution stock. Les cellules doivent être colorées pendant 20 minutes à température ambiante avec une légère agitation. Un lavage rapide avec un substrat complet tremper ensuite la teinture restante en solution.
  • Spécifications

    Content And Storage Contient 9 fioles de CellTrace™ Violet (poudre lyophilisée) et 1 fiole de DMSO (500 μL). À conserver au congélateur (de -5 à -30 °C) et à protéger de la lumière.
    Detection Method Fluorescence
    For Use With (Application) Essai de prolifération
    For Use With (Equipment) Cytomètres en flux
    Product Type Trousse de prolifération cellulaire
    Dye Type Autres étiquettes ou teintures
    Emission 405/450
    Form Lyophilisé (Séchage par congélation)
    Format Tube(s)
    Product Line CellTrace
    Quantity 180 essais
    Shipping Condition Température ambiante
    Solubility DMSO (Diméthylsulfoxyde)
    Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.