missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CellTrace™ Kit de prolifération des globules rouges lombés lointains, pour la cytométrie en flux

Numéro de catalogue. 501121517
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
180 essais
20 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
501121517 20 tests
C34564 180 essais
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 501121517 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C34572
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CellTrace™ Kit de prolifération des globules rouges lombés lointains, pour la cytométrie en flux

CellTrace™ Le kit de prolifération des globules rouges lombés lombés est utilisé pour le marquage in vitro et in vivo des cellules afin de tracer plusieurs générations grâce à la dilution de colorants par cytométrie en flux.

  • Une coloration brillante à un seul pic de performance—supérieure permet de visualiser plusieurs générations
  • Stabilité—du signal à long terme bien conservée dans les cellules pendant plusieurs jours après la coloration
  • Multiples couleurs polyvalentes—disponibles pour se combiner facilement avec des anticorps ou des marqueurs de fonction cellulaire, comme la GFP
  • Protocole de coloration simple et robuste Consultez un

    guide de sélection pour tous CellTrace™ les kits de prolifération cellulaire pour la cytométrie en flux.

    Coloration
    fluorescente supérieure L’analyse réussie de la prolifération par dilution de colorant nécessite un colorant extrêmement brillant pour distinguer les cellules marquées fluorescentement de l’autofluorescence après plusieurs divisions cellulaires. La coloration fluorescente intense fournie par CellTrace™ le colorant Far Red permet de visualiser six générations ou plus de cellules en prolifération avant que le signal ne soit submergé par l’autofluorescence cellulaire intrinsèque. Ce kit permet des résultats de coloration cohérents et homogènes avec très peu de variation de fluorescence entre les cellules d’une population, permettant ainsi de voir des générations distinctes sans nécessiter de logiciels de modélisation complexes.

    Rétention
    du signal à long terme Contrairement aux colorations qui marquent la membrane lipidique des cellules, CellTrace™ la coloration Far Red traverse facilement la membrane plasmique et se lie covalentement à l’intérieur des cellules où la teinture fluorescente stable et bien conservée offre un signal constant, même après plusieurs jours en culture cellulaire. CellTrace™ Le colorant Far Red se lie de façon covalente à toutes les amines libres à la surface et à l’intérieur des cellules et présente peu de cytotoxicité, avec un effet minimal observé sur la capacité proliférative ou la biologie des cellules.

    Multiplexage facile avec d’autres fluorophores
    L’excitation rouge à 630 nm et l’émission à 661 nm de CellTrace™ colorant Far Red la rendent idéale pour le multiplexage en raison du chevauchement spectral limité avec d’autres colorants courants (Alexa Fluor™ 488, FITC et EPR) et les protéines fluorescentes (Protéine fluorescente verte (GFP) et mCherry).

    Protocole
    de coloration simple et robuste Le CellTrace™ kit de prolifération des globules rouges Far contient des fioles à usage unique pratiques de colorant sec permettant des expériences à petite échelle sans préparer des quantités excessives de colorant. Une solution de stock est préparée en dissolvant le contenu d’un flacon dans du DMSO anhydre avant utilisation. Pour colorer 1 mL de cellules dans un milieu sans protéines, on utilise généralement 1 μL de cette solution stock. Les cellules doivent être colorées pendant 20 minutes à température ambiante avec une légère agitation. Un lavage rapide avec un substrat complet tremper ensuite la teinture restante en solution.
  • Spécifications

    Contenu et stockage Contient 1 flacon de CellTrace™ colorant Far Red et 1 flacon de DMSO (100 μL).
  • Conserver au congélateur de -5 °C à -30 °C.
  • Méthode de détection Fluorescence
    À utiliser avec (équipement) Cytomètres en flux
    Type de produit Trousse de prolifération cellulaire
    Type de coloration Contient 1 flacon de CellTrace™ colorant Far Red et 1 flacon de DMSO (100 μL)
    Forme Solide
    Format Tube(s)
    Gamme de produit CellTrace
    Quantité 20 tests
    Type de réactif CFSE et composés apparentés
    Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
    Solubilité DMSO (Diméthylsulfoxyde)
    Longueur d’onde d’émission 633
    Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.