missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ceftizoxime, Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. AC465110050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC465110050 5 g
AC465110010 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC465110050 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 465110050
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 68401-81-0
Formule moléculaire C13H13N5O5S2
Poids moléculaire (g/mol) 383.40
Numéro MDL MFCD00072000
Clé InChI NNULBSISHYWZJU-LLKWHZGFSA-N
Nom de l’IUPAC sodium (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-5-yl)-2-(methoxyimino)acétamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylate
SOURIRES [H][C@]12SCC=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(=N/OC)\C1=CSC(N)=N1)C(O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Ceftizoxime
Point de fusion 260,0 °C
Quantité 5 g
Renseignements sur la solubilité Solubilité en solution aqueuse : soluble.
Poids de formule 383.4

Utilisation uniquement de la recherche RUO –