missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Cecropin B, Amide

Numéro de catalogue. AAJ66068MCR
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
AAJ66068MCR 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AAJ66068MCR Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur J66068MCR

Pour des applications en biologie cellulaire et moléculaire

Ce Thermo Scientific produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

Spécifications

Purification Method HPLC
Content And Storage -30 °C à -10 °C
Format Poudre lyophilisée
Molecular Weight (g/mol) 3834.66
Product Type Cecropin B, amide
Quantity 1 mg
Regulatory Status RUO - usage de recherche seulement

Pour usage de recherche seulement