missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de la kinase de type Cdc2, TG003

Numéro de catalogue. AAJ64690MF
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAJ64690MF 50 mg
AAJ64690LB0 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAJ64690MF Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J64690MF

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 300801-52-9 | C13H15NO2S, C13H15NO2S | 249.33 g/mol

Inhibiteur de la kinase de type Cdc2, TG003 est un agent benzothiazole qui agit comme un inhibiteur spécifique et compétitif ATP chez les membres de la famille Clk. Les rapports montrent que TG003 modifie la régulation de l’épissage alternatif modulé par la phosphorylation des SR protéines in vitro, et sauve les défauts dans le développement de Xenopus causés par une surabondance d’activité de Clk.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

TG003 est un agent benzothiazole qui agit comme un inhibiteur spécifique et compétitif ATP chez les membres de la famille Clk.

Identifiants chimiques

CAS 300801-52-9
Formule moléculaire C13H15NO2S
Synonyme Inhibiteur de Clk; TG003

Spécifications

Quantité 50 mg
Aperçu général Blanc cassé
Contenu et stockage 2 °C à 8 °C
À utiliser avec (application) TG003 est un agent benzothiazole qui agit comme un inhibiteur spécifique et compétitif ATP chez les membres de la famille Clk.
Poids de formule 249,33 g/mol
Sensibilité Photosensible
Solubilité Soluble dans le DMSO
Type de produit Réactif de transduction du signal
Forme Solide

RUO – Usage réservé à la recherche