missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Supplément alimentaire au chlorure de choline, USP 99-100,5%, Spectrum™ Chimique

Numéro de catalogue. 18601680
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
12 kg
Emballage:
Bouteille en polyéthylène
Seau en poly
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18601680 12 kg Seau en poly
18601678 500 g Bouteille en polyéthylène
18601679 2.5 kg Seau en poly
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 18601680 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur C205812KG
Jusqu’à 300 $ de produits chimiques supplémentaires
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

C2058, 67-48-1, C5H14ClNO

Spectrum™ Le chlorure de choline chimique, USP supplément alimentaire, est un nutriment essentiel et est généralement regroupé avec les vitamines du complexe B. Tous les produits de qualité Spectrum Chemical USP sont fabriqués, emballés et entreposés selon les bonnes pratiques de fabrication actuelles (cGMP) conformément au 21CFR partie 211 dans des installations enregistrées et inspectées par la FDA.

Identifiants chimiques

CAS 67-48-1
Formule moléculaire C5H14ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 139.62
Numéro MDL MFCD00011721
Clé InChI SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Nom de l’IUPAC Chlorure de (2-hydroxyéthyl)triméthylazanium
SOURIRES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO

Spécifications

CAS % maximal 100%
Quantité 12 kg
Résidus de calcination 0.05%
Emballage Seau en poly
Pourcentage de pureté 99 à 100,5%
Niveau USP Supplément alimentaire