missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Promega Caspase-Glo™ Trousse d’analyse 3/7

Numéro de catalogue. PRG8093
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mL
10 mL
100 mL
10 x 10 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PRG8093 10 x 10 mL
PRG8091 10 mL
PRG8090 2.5 mL
PRG8092 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. PRG8093 Fournisseur Promega Code fournisseur G8093

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Caspase-Glo 3/7 Substrat; Caspase-Glo Tampon 3/7

Caspase-Glo™ Le test 3/7 est un test luminescent homogène qui mesure les activités de la caspase-3/7

  • Détection d’apoptose avec une vitesse et une sensibilité inégalées
  • Une forte sensibilité—nécessite moins de cellules et moins d’enzymes
  • Protocole—simple d’addition-mélange-mesure, sans préparation d’échantillon
  • Facilement évolutif vers des formats de plaques à 96, 384 et 1 536 puits

  • Brevet en cours de cours.
  • La méthode d’expression recombinante de la luciférase coléoptère est couverte par les États-Unis. Brevets n° 5,583,024; 5,674,713; et 5 700 673.

Spécifications

Quantité 10 x 10 mL
Durée du test 0,25 à 1 heure.
Contenu et stockage -30 °C à -10 °C
À utiliser avec (application) Plaques à 96 ou 384 puits utilisant soit une enzyme purifiée, soit des cellules en culture comme échantillon
Forme Liquide