missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbowax™ PEG 8000 (poudre), Fisher Chemical™

Numéro de catalogue. P156500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
3 kg
Emballage:
Bouteille en polyéthylène
Seau en poly
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
P156500 500 g Bouteille en polyéthylène
P1563 3 kg Seau en poly
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. P156500 Fournisseur Thermo Fisher Scientific Code fournisseur P156 500
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Polyéthylène glycol

Identifiants chimiques

CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Polyethylene Glycol, Macrogol
Nom de l’IUPAC éthane -1,2-diol
SOURIRES [H]OCCO

Specifications

Couleur Blanc
Nom ou substance chimique Carbowax™ PEG 8000
pH 5.0 à 7.0
Forme physique Solide
Point d’ébullition 200 °C
Point de fusion 55 °C à 60 °C
Densité 1.1g/mL
Quantité 500 g
Poids de formule 7000 à 9000
Point d’éclair 270 °C
Désignation Test Réussi
Emballage Bouteille en polyéthylène
Show More Show Less
Safety handling Check Alert storage code Red
Hazard Statement CAUTION!
Precautionary Statement Emergency Overview
May cause skin, eye, and respiratory tract irritation. Use personal protective equipment. Ensure adequate ventilation. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention immediately if symptoms occur. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. Get medical attention immediately if symptoms occur. Do not induce vomiting. Obtain medical attention. Obtain medical attention. .

NFPA

Health:1
Flammability:1
Instability:0