missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Carbopack™ Adsorbente, matrice Carbopack™ Y, maillage 120-400
Description
Carbotrap™ ™/Carbopack™ ™ L’adsorbant a une forte affinité pour l’isoprène et ne retient pas de grandes quantités d’eau. De plus, elle a tendance à se pulvériser si elle est trop compactée. Carbotrap™ ™/Carbopack™ ™ l’adsorbant a été utilisé pour déterminer quantitativement des traces de composés organiques volatils (COV) dans l’air. Il a également été utilisé pour concevoir des protocoles d’échantillonnage en fonction du volume de rétention des composés organiques gazeux d’intérêt.
Spécifications
Spécifications
| Granulométrie | Maillage 120/400 |
| Emballage | Flacon |
| Quantité | 50 g |
| Surface (métrique) | ˜24 m2/g |
| Gamme de produit | Carbopack |
| Densité | ˜0,38 g/mL (densité en chute libre) |
Carbopack est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC