missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poudre de carbone, activée

Numéro de catalogue. AA3330222
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA3330222 100 g
AA3330236 500 g
AA33302A3 2 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AA3330222 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 03330222
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 7440-44-0 | C | 12,011 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 7440-44-0
Formule moléculaire C
Numéro MDL MFCD00133992
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nom de l’IUPAC Carbone
SOURIRES [C]

Spécifications

Nom ou substance chimique Carbon powder
Couleur Noir
Densité 2,26 g/cm3 à 20 °C
Quantité 100 g
Poids moléculaire (g/mol) 12.011
Forme physique Poudre
Hazard Category H252
Precautionary Statement P235+P410-P280
DOTInformation DOT Class: 4.2, Packaging Group: III
EINECSNumber 231-153-3
RTECSNumber FF5250100
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche