missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Accessoire du système de fumage BT de la capsule™ , kit de tige suspendue
Description
Ensemble de quatre tiges pour suspendre des preuves ou des clips pour la fumée dans la chambre de fumée BT de la capsule. Comprend 4 tiges en acier inoxydable, de 26,9 po. Long x 3/8 po. diamètre. Limite de poids par canne : 15 lbs. Quatre tiges sont incluses avec chaque BT de CApture. • Comprend 4 tiges Tenir des• preuves suspendues ou des clips pour fumée• Acier• inoxydable Limite de poids par tige : 15 lb. • Pour la chambre de fumée BT de la capsule
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Chambre du système de fumée |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Dimensions (L x l x H) | 685,5 x 9,39 x 6,39 mm (27 x 0,37 x 0,37 po) |
| À utiliser avec (équipement) | Système de fumée BT de la capsule |
| Poids (impériale) | 5 lb. |
| Poids (métrique) | 2 kg |