missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Capsaïcine (naturelle) 60,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M11491G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M11491G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. M11491G Fournisseur TCI America Code fournisseur M11491G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 404-86-4
Formule moléculaire C18H27NO3
Poids moléculaire (g/mol) 305.418
Numéro MDL MFCD00017259
Clé InChI YKPUWZUDDOIDPM-SOFGYWHQSA-N
Synonyme capsaicin, zostrix, capsaicine, e-capsaicin, qutenza, styptysat, axsain, isodecenoic acid vanillylamide, trans-8-methyl-n-vanillyl-6-nonenamide
PubChem CID 1548943
ChEBI CHEBI:3374
Nom de l’IUPAC (E)-N-[(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)méthyl]-8-méthylnon-6-énamide
SOURIRES CC(C)C=CCCCCC(=O)NCC1=CC(=C(C=C1)O)OC

Spécifications

Nom ou substance chimique Capsaicin (Natural)
Point de fusion 65 °C
Quantité 1 g
Numéro UN 3462
Poids de formule 305.42
Pourcentage de pureté ≥60,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (3)-0711
RTECSNumber RA8530000
TSCA Oui