missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(±)-Camphre, 96%

Numéro de catalogue. AAA1093636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
100 g
500 g
2500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1093636 500 g
AAA1093622 100 g
AAA109360E 2500 g
AAA109360C 10,000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. AAA1093636 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1093636
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 76-22-2 | C10H16O | 152,24 g/mol

Le camphre est utilisé pour la préparation des naphtallines. Il agit comme plastifiant pour la nitrocellulose, et comme ingrédient pour les feux d’artifice et les munitions explosives. Il est utile pour traiter les entorses, les gonflements et l’inflammation. Il est également utilisé pour synthétiser des nanotubes de carbone par dépôt chimique en vapeur de camphre.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Le camphre est utilisé dans la préparation des boules à naphtaline. Il agit comme plastifiant pour la nitrocellulose, et comme ingrédient pour les feux d’artifice et les munitions explosives. Il est utile pour traiter les entorses, les gonflements et l’inflammation. Il est également utilisé pour synthétiser des nanotubes de carbone par dépôt chimique en vapeur de camphre.

Solubilité
Soluble dans l’acétone, l’éthanol, le diéthylèther, le chloroforme et l’acide acétique.

Notes
Incompatible avec les agents oxydants forts, les réducteurs puissants et les solvants chlorés.

Identifiants chimiques

CAS 76-22-2
Formule moléculaire C10H16O
Poids moléculaire (g/mol) 152.24
Numéro MDL MFCD00074738,MFCD00064149
Clé InChI DSSYKIVIOFKYAU-UHFFFAOYNA-N
Synonyme camphor, dl-camphor, 2-camphanone, 2-bornanone, l---camphor, +/--camphor, root bark oil, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, bornan-2-one, alphanon
PubChem CID 2537
ChEBI CHEBI:36773
Nom de l’IUPAC 4,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one
SOURIRES CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)C2

Spécifications

Nom ou substance chimique (±)-Camphor
Point de fusion 172 °C à 176 °C
Densité 0.992 g/mL
Point d’ébullition 204 °C
Point d’éclair 64 °C (147 °F)
Fourchette de pourcentages d’essai 96%
Quantité 500 g
Numéro UN UN2717
Beilstein 1907611
Indice de Merck 14,1732
Renseignements sur la solubilité Soluble en acétone, éthanol, diéthylèther, chloroforme et acide acétique.
Poids de formule 152.24
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H228-H302-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H228-H302-H315-H319
Precautionary Statement P210-P240-P241-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CAMPHOR
EINECSNumber 200-945-0
RTECSNumber EX1225000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche