missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calcium Sulfate TS, Saturated, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. 1823516
Modifier l'affichage
Click to view available options
Package: Natural Poly; Size: 500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
1823516 Package: Natural Poly; Size: 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 1823516 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur 1823.516

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Nom ou substance chimique Calcium Sulfate TS
CAS 10101-41-4, 7732-18-5
CAS % minimum 93.0, 5.49
CAS % maximal 96.0, 5.71
Quantité 500 mL
Formule moléculaire CaH4O6S
Numéro MDL MFCD00149625
Synonyme calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
Clé InChI PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
SOURIRES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nom de l’IUPAC calcium dihydrate sulfate
Poids moléculaire (g/mol) 172.16
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
Concentration ou composition (par analyte ou composants) Saturated Aqueous Solution
Emballage Natural Poly Bottle
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
ShelfLife 12 months