missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydroxyde de calcium, réactif ACS, réactifs

Numéro de catalogue. 01338063
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
12 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
01338063 12 kg
01338062 2.5 kg
01338061 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 01338063 Fournisseur Labchem Inc Code fournisseur C116450012F4

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Hydroxyde de calcium, réactif ACS, ACS, pour un usage général en laboratoire. Fabriqué dans ISO l’usine 9001.

Identifiants chimiques

CAS 1305-62-0
Formule moléculaire CaH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 74.09
Numéro MDL MFCD00010901
Clé InChI AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Hydrated Lime
Nom de l’IUPAC Dihydroxyde de calcium
SOURIRES [OH-].[OH-].[Ca++]

Spécifications

Point d’ébullition 2850 °C
Nom ou substance chimique Calcium Hydroxide, ACS Reagent
Point de fusion 580 °C
Couleur Incolore/Blanc
Forme physique Solide
Quantité 12 kg
Pourcentage de pureté Min. 95%
Niveau ACS
Emballage Fût en fibre
Gravité spécifique 2.24