missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gluconate de calcium monohydrate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. G0037500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
G0037500G 500 g
G003725G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. G0037500G Fournisseur TCI America Code fournisseur G0037500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 299-28-5
Formule moléculaire C12H22CaO14
Poids moléculaire (g/mol) 430.372
Numéro MDL MFCD00064209
Clé InChI NEEHYRZPVYRGPP-IYEMJOQQSA-L
Synonyme calcium gluconate, calcium d-gluconate, calciofon, calglucon, glucobiogen, ebucin, calcicol, calcipur, calglucol, dragocal
PubChem CID 9290
Nom de l’IUPAC calcium; (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
SOURIRES C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Ca+2]

Spécifications

Nom ou substance chimique Calcium Gluconate Monohydrate
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Poids de formule 430.37
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (2)-1410
RTECSNumber EW2100000
TSCA Oui