missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Calcium 2-éthylhexanoate, grade supraconducteur, dans l’acide 2-éthylhexanoïque (3-8% de Ca)
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Calcium 2-ethylhexanoate |
| Nom Remarque | dans l’acide 2-éthylhexanoïque |
| Odeur | Faible, caractéristique |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 326.5 |
| Niveau | Supraconducteur |
| Concentration ou composition (par analyte ou composants) | 3 to 8% Ca |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H315-H319-H335-H361d |
| Hazard Statement | GHS H Statement H361 Suspected of damaging fertility or the unborn child. |
| Precautionary Statement | P201-P202-P261-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P501c |
| EINECSNumber | 205-249-0 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche