missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Calbiochem™ Rouge rubénium

Numéro de catalogue. 557450250MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
557450250MG 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 557450250MG Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 557450250MG

Un bloqueur des flux transmembranaires de Ca2+ (IC50 = 7 μM) qui atténue l’ouverture des canaux cationiques induite par la capsaïcine.

Un bloqueur des flux transmembranaires Ca2+ (IC50 = 7 μM) qui atténue l’ouverture du canal cationique induit par la capsaïcine. Inhibe la libérationde Ca 2 + induit par Ca 2+ à partir des réserves intracellulaires de Ca2+ sensibles à la ryanodine. Inhibe la sécrétion de catécholamines K+-stimulées (IC50 = 6 μM).

Spécifications

Color Rouge-noir
Target Proteins Bloqueur des flux transmembranaires de Ca2+
CAS 11103-72-3
Molecular Formula [(NH3)5RuORu(NH 3)4ORu(NH3)5]Cl6
Formula Weight 786,4 g/mol
Solubility NH4OH ouH 2O
Content And Storage Protégez de l’humidité
Form Solide
Quantity 250 mg