missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Calbiochem™ Méthotrexate
Description
Il inhibe la thymidylate synthétase, est un inhibiteur non sélectif de la synthèse de la purine de novo, et possède un profil de toxicité important incluant hépatotoxicité, pneumonite et suppression de la moelle osseuse. Puissant antagoniste de l’acide folique. Induit l’apoptose dans les cellules leucémiques humaines HL-60. Aussi utile comme agent antitumoral.
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Jaune |
| Aperçu général | 98% by HPLC |
| Type de produit | Inhibitor |
| CAS | 59-05-2 |
| Formule moléculaire | C20H 22N 8O5·3H2O |
| Poids de formule | 508,5g/mol |
| Solubilité | DMSO |
| Contenu et stockage | Protège de la lumière |
| Forme | Solide |
| Quantité | 100 mg |