missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Calbiochem™ InSolution™ Inhibiteur de l’AMPK, composé C·2HCl
Description
Emballé sous gaz inerte
Spécifications
Spécifications
| Formule | Une solution de 10 mM (2 mg/408 μl) d’inhibiteur AMPK, composé C, 2HCl, dansH2O. |
| Aperçu général | 98% by HPLC |
| Type de produit | Inhibitor |
| CAS | 866405-64-3 |
| Formule moléculaire | C24H 25N 5O |
| Poids de formule | 399,5 g/mol |
| Contenu et stockage | Protège de la lumière |
| Forme | Liquide |
| Quantité | 2 mg |