missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Calbiochem™ IgG provenant du plasma de lapin

Numéro de catalogue. 40159050MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
40159050MG 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 40159050MG Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 40159050MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisé comme témoin négatif avec des anticorps primaires spécifiques de type IgG de lapin.

EMD Millipore Calbiochem™ L’IgG du plasma de lapin est une glycoprotéine que l’on trouve dans les fluides tissulaires.

  • IgG natif du plasma de lapin
  • Présent dans les fluides tissulaires sériques
  • Emballage : Bouteille en verre

Spécifications

Type de produit IgG provenant du plasma de lapin
Espèces cibles Rabbit
Quantité 50 mg
À utiliser avec (application) Immunohistochemistry (IHC)
Contenu et stockage -20 °C