missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Calbiochem™ Guanosine 5'-Triphosphate, sel disodique

Numéro de catalogue. 37170150MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
37170150MG 50 mg
371701250MG 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 37170150MG Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 37170150MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour des applications biochimiques

Spécifications

Format Blanc solide
Type de produit Guanosine 5-triphosphate′, sel disodique
Contenu et stockage -20 °C
Pureté ≥90% par HPLC
Quantité 50 mg

Pour usage de recherche seulement