missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Calbiochem™ Ethidium Adsorbeur de bromure

Numéro de catalogue. 3315691EA
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
3315691EA 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 3315691EA Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 3315691EA

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Élimination sûre et simple du bromure d’ethidium (EtBr) des solutions de coloration aqueuse

  • Développé spécifiquement pour l’élimination sûre et simple du bromure d’ethidium (EtBr) des solutions de coloration aqueuse et des tampons utilisés dans les gels de séparation des acides nucléiques
  • Les concentrations dans ces solutions sont de 0,5 à 10 mg/L
  • L’EtBr est lié et concentré par la colonne adsorbante, permettant l’élimination du filtrat
  • Chaque colonne lie normalement au moins 300 mg de bromure d’ethidium provenant des tampons TAE ou TBE
  • La capacité résiduelle est facilement visualisée parce que l’EtBr apparaît comme une bande rouge foncé à noire sur la colonne
  • Tant que cette bande n’a pas atteint le fond du lit de la colonne, la concentration de colorant reste inférieure à la capacité de la colonne

Spécifications

CAS 69011-20-7
Couleur Gris-brun
Contenu et stockage Conserver à +15 °C à +30 °C
À utiliser avec (application) Élimination sûre et simple du bromure d’ethidium (EtBr) des solutions de coloration aqueuse et des tampons utilisés dans les gels de séparation des acides nucléiques
Quantité 1 pièce
Cible Élimination du bromure d’ethidium (EtBr) des solutions de coloration aqueuse et des tampons de passage
Forme Suspension