missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Calbiochem™ EDTA, sel tétrahydrate tétrasodique

Numéro de catalogue. 34103500GM
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
34103500GM 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 34103500GM Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 34103500GM

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisé dans l’échange d’ions, la chélation des métaux, les procédures d’antioxydation, la titrage spectrophotométrique et d’autres procédures chimiques

  • Agent chélant organique

Spécifications

Couleur Blanc
Contenu et stockage 15 °C à 30 °C
Quantité 500 g
Type de produit EDTA, sel tétrahydrate tétrasodique
Forme Solide

Pour usage de recherche uniquement