missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Calbiochem™ DNase I, Pancréas bovin

Numéro de catalogue. 26091325MU
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mU
25 mU
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
26091325MU 25 mU
26091310MU 10 mU
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 26091325MU Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 26091325MU

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Acte sur l’ADN simple et double brin

  • DNase I native du pancréas bovin
  • Une endonucléase qui fende les liaisons phosphodiester adjacentes aux nucléotides pyrimidiniques pour produire des polynucléotides terminés en 5-phosphate′ avec un groupe hydroxyle libre à la position 3′

Spécifications

CAS 9003-98-9
Contenu et stockage À conserver à −20 °C
Poids de formule 40000g/mol
Quantité 25 mU
Forme Lyophilisé (Séchage par congélation)