missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Calbiochem™ Acide désoxyribonucléique, sel de sodium, testicules de saumon

Numéro de catalogue. 2620125GM
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
2620125GM 5 g
2620121GM 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 2620125GM Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 2620125GM

ADN purifié à partir de testicules de saumon

  • ADN purifié à partir de testicules de saumon
  • Ratio N/P : 1,5-1,8
  • Absorption (solution à 0,001% dans tampon phosphate, pH 7,0, 260 nm) : ≥0,155

Spécifications

Buffer Tampon phosphate
CAS 9007-49-2
Color Blanc cassé
Content And Storage Conserver à +2 °C à +8 °C
pH 7.0
Quantity 5 g
Form Solide