missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Calbiochem™ D(-)Mannitol

Numéro de catalogue. 443907500GM
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
443907500GM 500 g
443907100GM 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 443907500GM Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 443907500GM

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour une application en recherche en sciences de la vie.

D(-)Mannitol - CAS 69-65-8 - Calbiochem

Spécifications

CAS 69-65-8
Couleur Blanc
Formule moléculaire C6H 14O6
Quantité 500 g
Poids moléculaire (g/mol) 182,2 g/mol
Forme physique Solide cristallin