missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Calbiochem™ Complément du sérum appauvri en C5, humain
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | ≤ -70 °C |
| Forme | Liquide |
| Quantité | 1 mL |
| Testé pour | Négatif pour l’HBsAg ainsi que pour les anticorps contre le VIH et le VHC |
| Formule | Dans 145 mM de NaCl, 10 mM de phosphate de sodium, pH 7,3 |
Pour usage de recherche seulement