missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Calbiochem™ Leupeptine, hémisulfate, microbien
Description
Séquence peptidique : Ac-Leu-Leu-arginal, hémisulfate
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Protease Inhibitor |
| Protéines cibles | Protéases de type trypsine et cystéine |
| CAS | 103476-89-7 |
| Formule moléculaire | C20H38N 6O4·0,5H2SO4 |
| Poids de formule | 475,6g/mol |
| Solubilité | H2O |
| Contenu et stockage | Hygroscopique |
| Forme | Lyophilisé (Séchage par congélation) |
| Quantité | 5 mg |
| Afficher plus de résultats |