missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Calbiochem™ AEBSF, chlorhydrate
Description
Emballé sous gaz inerte
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Blanc à blanc cassé |
| Type de produit | Protease Inhibitor |
| Protéines cibles | chymotrypsine |
| CAS | 30827-99-7 |
| Formule moléculaire | C8H10FNO2S·HCl |
| Poids de formule | 239,7 g/mol |
| Solubilité | H2O |
| Contenu et stockage | Protégez de l’humidité |
| Forme | Solide |
| Quantité | 50 mg |
| Afficher plus de résultats |