missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Calbiochem™ AEBSF, chlorhydrate

Numéro de catalogue. 101500500MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
101500500MG 500 mg
10150050MG 50 mg
101500100MG 100 mg
1015001GM 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 101500500MG Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 101500500MG

L’AEBSF, CAS 30827-99-7, est un inhibiteur irréversible spécifique de la chymotrypsine, de la kallikréine, de la plasmine, de la thrombine, de la trypsine et des enzymes thrombolytiques apparentées. Une alternative non toxique au PMSF et au DFP.

Emballé sous gaz inerte

Spécifications

Couleur Blanc à blanc cassé
Protéines cibles chymotrypsine
CAS 30827-99-7
Formule moléculaire C8H10FNO2S·HCl
Poids de formule 239,7 g/mol
Solubilité H2O
Contenu et stockage Protégez de l’humidité
Forme Solide
Quantité 500 mg
Pureté >97% by HPLC