missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Calbiochem™ BLOT-QuickBlocker™ Réactif

Numéro de catalogue. WB57175GM
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
175 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
WB57175GM 175 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. WB57175GM Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur WB57175GM

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ça empêche les protéines non spécifiques de se lier aux blots.

  • Protéine de lait modifiée unique
  • Utilisé comme agent bloquant dans les Western blots, les blots ELISA en points, y compris la dilution des anticorps secondaires primaires
  • Solution semi-claire de 2 à 5%
  • Haute efficacité de blocage
  • Blocs dans 15 à 20 minutes.
  • Produit un fond clair
  • Elle n’inhibe pas la peroxydase
  • Emballage : Bouteille en verre

Spécifications

Quantité 175 g