missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Calbiochem™ Aquacide II

Numéro de catalogue. 178511KG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
178511KG 1 kg
178515KG 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 178511KG Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 178511KG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Sel très visqueux, utile pour la concentration de protéines et d’autres macromolécules, et peut être utilisé pour retirer rapidement l’eau des tuyaux de dialyse

  • Sel de sodium de la carboxyméthylcellulose
  • Haute viscosité
  • Utile pour la concentration de protéines et d’autres macromolécules et peut être utilisé pour retirer rapidement l’eau des tubes de dialyse en utilisant soit un sirop à 2%, soit le solide Aquacide
  • Ni la dénature des protéines ni ne modifie le pH pendant la concentration
  • À température ambiante, 1 g d’Aquacide absorbe environ 5 mL d’eau de la solution en 1 h

Spécifications

CAS 9004-32-4
Couleur Blanc
Contenu et stockage Conserver à +15 °C à +30 °C
Poids de formule 500000g/mol
Quantité 1 kg
Forme Solide