missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Calbiochem™ Triptolide, Tripterygium wilfordii
Description
Emballé sous gaz inerte
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Blanc cassé |
| Protéines cibles | Activez les caspases DEVD |
| CAS | 38748-32-2 |
| Formule moléculaire | C20H 24O6 |
| Poids de formule | 360,4g/mol |
| Solubilité | DMSO |
| Contenu et stockage | Protège de la lumière |
| Forme | Solide |
| Quantité | 1 mg |
| Pureté | 95% by HPLC |