missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Calbiochem™ Inhibiteur Akt V, triciribine

Numéro de catalogue. 1240121MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
1240121MG 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 1240121MG Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 1240121MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

L’inhibiteur V d’Akt, la triciribine, également mentionnée sous CAS 35943-35-2, contrôle l’activité biologique d’Akt.

  • Emballé sous gaz inerte
  • Perméabilité cellulaire

Spécifications

Protéines cibles Akt1, Akt 2, Akt3
CAS 35943-35-2
Formule moléculaire C13H16N 6O4
Poids de formule 320,3g/mol
Solubilité DMSO
Contenu et stockage Protège de la lumière
Forme Solide
Quantité 1 mg
Pureté 95% by HPLC