missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Calbiochem™ Phorbol-12-myristate-13-acétate

Numéro de catalogue. 5244005MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
5244005MG 5 mg
52440025MG 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 5244005MG Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 5244005MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le phorbol-12-myristate-13-acétate, CAS 16561-29-8, est l’ester de phorbol le plus courant. Active la PKC à des concentrations nanomolaires.

Emballé sous gaz inerte

Spécifications

Couleur Blanc
Protéines cibles Protéine kinase C
CAS 16561-29-8
Formule moléculaire C36H 56O8
Poids de formule 616,8g/mol
Solubilité DMSO
Forme Solide
Quantité 5 mg
Pureté 98% by HPLC