missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Calbiochem™ Pepstatine A, synthétique

Numéro de catalogue. 5164815MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
5164815MG 5 mg
51648125MG 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 5164815MG Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 5164815MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La pepstatine A, synthétique, CAS 26305-03-3, est un inhibiteur réversible des protéases aspartiques. Inhibe la cathepsine D, la pepsine et la rénine.

Un inhibiteur réversible des protéases aspartiques. Inhibe la cathepsine D, la pepsine et la rénine. Signalé bloquant l’apoptose induite par CA-074 (Cat. No 205530) dans les lignées cellulaires PC12. Aussi disponible en solution 25 mm en DMSO (Cat. Non. 508437).

Spécifications

Couleur Blanc
Type de produit Protease Inhibitor
Protéines cibles cathepsine D
CAS 26305-03-3
Formule moléculaire C34H63N 5O9
Poids de formule 685,9g/mol
Solubilité DMSO ou MeOH
Forme Solide
Quantité 5 mg
Pureté 98% by HPLC