missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Calbiochem™ NF-Bκ SN50, peptide inhibiteur perméable aux cellules
Description
- Séquence peptidique : H-Ala-Ala-Val-Ala-Leu-Pro-Ala-Val-Leu-Leu-Ala-Leu-Ala-Leu-Ala-Pro-Val-Gln-Arg-Lys-Arg-Gln-Lys-Leu-Met-Pro-OH
- Perméabilité cellulaire
Spécifications
Spécifications
| Formulation | Fourni sous forme de sel trifluoroacétate. |
| Target Proteins | translocation du complexe actif NF-Bκ dans le noyau |
| Molecular Formula | C129H230N 36O29S |
| Formula Weight | 2781,5g/mol |
| Solubility | H2O |
| Content And Storage | Hygroscopique |
| Form | Lyophilisé (Séchage par congélation) |
| Quantity | 1 mg |
| Purity | 97% by HPLC |